(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3662-1G B3662-5G
TCIAB3662-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3662-1G TCIAB3662-5G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD02094386
Numéro CAS: 61478-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -47.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité