4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
B3664-5G B3664-1G
TCIAB3664-5GEA 181 EUR InStock
TCIAB3664-5G TCIAB3664-1G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Formule: C₁₂H₁₇F₃S
MW: 250,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11858620
Numéro CAS: 947725-04-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=492735ac49a108b4566e3f93b1d49d72d5a1f609&vid=492735ac49a108b4566e3f93b1d49d72d5a1f609&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité