5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3670-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB3670-1G TCIAB3670-5G
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 253,72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153438
Numéro CAS: 6234-01-1
EINECS: 228-348-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité