(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
B3674-25G B3674-5G
TCIAB3674-25GEA 402 EUR InStock
TCIAB3674-25G TCIAB3674-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066026
Numéro CAS: 27298-97-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=3、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité