1-Benzoylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3676-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB3676-5G
1-Benzoylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzoylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,24 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00810192
Numéro CAS: 13754-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité