2-Bromo-4-fluorothiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3680-200MG B3680-1G
TCIAB3680-200MGEA 235 EUR InStock
TCIAB3680-200MG TCIAB3680-1G
2-Bromo-4-fluorothiophène ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluorothiophène
Formule: C₄H₂BrFS
MW: 181,02 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 32431-65-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité