Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3698-5G B3698-25G
TCIAB3698-5GEA 66 EUR InStock
TCIAB3698-5G TCIAB3698-25G
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090993
Numéro CAS: 216159-03-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité