(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-[(4R,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, 2-[(4R,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid tert-Butyl ester
B3702-1G B3702-5G
TCIAB3702-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3702-1G TCIAB3702-5G
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (par GC)
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Formule: C₁₄H₂₇NO₄
MW: 273,3700 g/mol
Numéro MDL: MFCD07369252
Numéro CAS: 125995-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité