3-Bromo-1,2-benzènediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
B3710-1G B3710-5G
TCIAB3710-1GEA 244 EUR InStock
TCIAB3710-1G TCIAB3710-5G
3-Bromo-1,2-benzènediol ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-1,2-benzènediol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00869768
Numéro CAS: 14381-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité