6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3711-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB3711-1G TCIAB3711-5G
6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179286
Numéro CAS: 14548-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité