5-Bromonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3713-1G B3713-5G
TCIAB3713-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3713-1G TCIAB3713-5G
5-Bromonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174363
Numéro CAS: 35590-37-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité