2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3714-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3714-1G TCIAB3714-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (par GC)
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075091
Numéro CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité