2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3717-25G B3717-250G
TCIAB3717-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3717-25G TCIAB3717-250G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (par HPLC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
Formule: C₃₀H₂₉N₃O
MW: 447,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134705
Numéro CAS: 70321-86-7
EINECS: 274-570-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité