5-Bromoresorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
B3731-1G B3731-5G
TCIAB3731-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB3731-1G TCIAB3731-5G
5-Bromoresorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromoresorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD16293393
Numéro CAS: 106120-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité