tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
B3735-5G B3735-25G
TCIAB3735-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAB3735-5G TCIAB3735-25G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,224 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Numéro MDL: MFCD01863512
Numéro CAS: 73286-70-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité