Benzydamine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzydamine HCl, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, 3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
B3751-5G B3751-25G
TCIAB3751-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3751-5G TCIAB3751-25G
Benzydamine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzydamine hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₃N₃O
MW: 345,87 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078957
Numéro CAS: 132-69-4
EINECS: 205-076-0
Merck Index: 14,01122
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité