tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-2-hydroxymethylpiperidine, Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Tetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylate, (±)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine, BOC-2-piperidylmethanol
B3755-25G B3755-5G
TCIAB3755-25GEA 191 EUR InStock
TCIAB3755-25G TCIAB3755-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,293 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114966
Numéro CAS: 157634-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité