N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl (S)-2-Carbamoyl-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-2-Carbamoyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 1-Boc-L-prolinamide, N-Boc-L-prolinamide, Boc-Pro-NH2
B3756-5G B3756-1G
TCIAB3756-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3756-5G TCIAB3756-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinamide
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190827
Numéro CAS: 35150-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -47.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité