2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3764-5G B3764-25G
TCIAB3764-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB3764-5G TCIAB3764-25G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00463509
Numéro CAS: 4442-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc811abf8161a48d967af16a9752088616969f0a&vid=fc811abf8161a48d967af16a9752088616969f0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité