1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3778-5G B3778-25G
TCIAB3778-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB3778-5G TCIAB3778-25G
1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (par GC)
1-Benzoylpiperidin-4-one
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00006189
Numéro CAS: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité