2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-(Benzyloxy)-4-fluorophenyl)boronic acid, 2-Benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid
B3779-1G B3779-5G
TCIAB3779-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB3779-1G TCIAB3779-5G
2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788402
Numéro CAS: 848779-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité