tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
B3787-25G B3787-5G
TCIAB3787-25GEA 145 EUR InStock
TCIAB3787-25G TCIAB3787-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094733
Numéro CAS: 116574-71-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité