Nɑ-tert-Butoxycarbonyl-N-γ-trityl-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Boc-Nγ-trityl-L-asparagine
B3789-25G B3789-5G
TCIAB3789-25GEA 277 EUR InStock
TCIAB3789-25G TCIAB3789-5G
Nɑ-tert-Butoxycarbonyl-N-γ-trityl-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formule: C₂₈H₃₀N₂O₅
MW: 474,56 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD00153299
Numéro CAS: 132388-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité