4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3801-1G B3801-5G
TCIAB3801-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3801-1G TCIAB3801-5G
4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD01719772
Numéro CAS: 15115-60-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité