Butein ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3,4,4'-Tetrahydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
B3803-1G B3803-100MG
TCIAB3803-1GEA 366 EUR InStock
TCIAB3803-1G TCIAB3803-100MG
Butein ≥98.0% (par HPLC)
Butein
Formule: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,26 g/mol
Point de fusion: 215°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017300
Numéro CAS: 487-52-5
EINECS: 207-659-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité