1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
B3804-1G B3804-5G
TCIAB3804-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB3804-1G TCIAB3804-5G
1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (par GC)
1-Boc-3-oxopiperazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD02181069
Numéro CAS: 76003-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité