N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B3817-5G B3817-1G
TCIAB3817-5GEA 139 EUR InStock
TCIAB3817-5G TCIAB3817-1G
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
Formule: C₁₃H₂₀F₆N₃O₃P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192457
Numéro CAS: 207683-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité