Brefeldin A ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3820-50MGEA 418 EUR InStock
TCIAB3820-50MG TCIAB3820-10MG
Brefeldin A ≥98.0% (par HPLC)
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
MW: 280,4 g/mol
Point de fusion: 204°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083258
Numéro CAS: 20350-15-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01369
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 65.50 to 71.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité