Bentazon ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bendioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3,4-Dihydro-3-isopropyl-4-oxo-1H-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-Dioxide
B3825-1G B3825-5G
TCIAB3825-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB3825-1G TCIAB3825-5G
Bentazon ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Bentazon
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃S
MW: 240,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078640
Numéro CAS: 25057-89-0
EINECS: 246-585-8
Merck Index: 14,01053
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité