5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3829-1G B3829-5G
TCIAB3829-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB3829-1G TCIAB3829-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅BrN₂O₂S
MW: 249,0851 g/mol
Point de fusion: 177°C
Numéro MDL: MFCD00238866
Numéro CAS: 50593-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité