Boc-cycloleucine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid, 1-N-BOC-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
B3831-1G B3831-5G
TCIAB3831-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB3831-1G TCIAB3831-5G
Boc-cycloleucine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Boc-cycloleucine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076126
Numéro CAS: 35264-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité