(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3832-25ML B3832-5ML
TCIAB3832-25MLEA 346 EUR InStock
TCIAB3832-25ML TCIAB3832-5ML
(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-Butylene oxide
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: -22°C
Numéro MDL: MFCD02683444
Numéro CAS: 3760-95-0
ONU: 3022
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité