(S)-(-)-Butylene oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-1,2-Epoxybutane, (S)-(-)-Ethylethylene Oxide, (S)-(-)-Ethyloxirane
B3833-25ML B3833-5ML
TCIAB3833-25MLEA 340 EUR InStock
TCIAB3833-25ML TCIAB3833-5ML
(S)-(-)-Butylene oxide ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-Butylene oxide
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'éclair: –22°C
Numéro MDL: MFCD02683445
Numéro CAS: 30608-62-9
ONU: 3022
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité