N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3843-1G B3843-5G
TCIAB3843-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB3843-1G TCIAB3843-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,28 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00076981
Numéro CAS: 74844-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -77.0 to -80.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité