3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3849-5G B3849-25G
TCIAB3849-5GEA 195 EUR InStock
TCIAB3849-5G TCIAB3849-25G
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
Point d'ébullition: 173°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015476
Numéro CAS: 82842-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité