1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(mercaptomethyl)benzene, alpha,alpha'-Dimercapto-m-xylene
B3854-1G B3854-5G
TCIAB3854-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3854-1G TCIAB3854-5G
1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (par GC)
1,3-Benzenedimethanethiol
Formule: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00012311
Numéro CAS: 41563-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité