4-(Boc-amino)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
B3856-1G B3856-5G
TCIAB3856-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB3856-1G TCIAB3856-5G
4-(Boc-amino)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798168
Numéro CAS: 179321-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité