Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzocyclobutene, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
B3863-1G B3863-200MG
TCIAB3863-1GEA 132 EUR InStock
TCIAB3863-1G TCIAB3863-200MG
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene ≥94.0% (par GC)
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Formule: C₈H₈
MW: 104,1500 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD01321219
Numéro CAS: 694-87-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité