2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with copper chip
B3865-1G B3865-5G
TCIAB3865-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB3865-1G TCIAB3865-5G
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophène ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophène
Formule: C₁₀H₁₄BrIS
MW: 373,09 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15144651
Numéro CAS: 160096-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité