2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-5-(2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de]-1,3,2-diazaborinyl)thiophene, 2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
B3868-1G B3868-5G
TCIAB3868-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB3868-1G TCIAB3868-5G
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formule: C₁₄H₁₀BBrN₂S
MW: 329,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 927384-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité