5-Benzotriazolecarboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole
B3869-5G B3869-25G
TCIAB3869-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB3869-5G TCIAB3869-25G
5-Benzotriazolecarboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012318
Numéro CAS: 23814-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité