Acide 2-bromo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3879-1G B3879-5G
TCIAB3879-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB3879-1G TCIAB3879-5G
Acide 2-bromo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045797
Numéro CAS: 7697-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité