2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrazin-2-ol
B3881-200MG B3881-1G
TCIAB3881-200MGEA 125 EUR InStock
TCIAB3881-200MG TCIAB3881-1G
2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,9800 g/mol
Numéro MDL: MFCD06245330
Numéro CAS: 374063-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité