4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Bis(5-bromothiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
B3886-1G B3886-100MG
TCIAB3886-1GEA 308 EUR InStock
TCIAB3886-1G TCIAB3886-100MG
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₁₄H₆Br₂N₂S₃
MW: 458,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619295
Numéro CAS: 288071-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité