5-Bromobenzofuran ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]furan
B3889-1G B3889-5G
TCIAB3889-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB3889-1G TCIAB3889-5G
5-Bromobenzofuran ≥97.0% (par GC)
5-Bromobenzofuran
Formule: C₈H₅BrO
MW: 197,04 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 8°C
Numéro MDL: MFCD03407317
Numéro CAS: 23145-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&vid=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité