2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3894-5G B3894-25G
TCIAB3894-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB3894-5G TCIAB3894-25G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₁₅H₁₃Br
MW: 273,17 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD09261272
Numéro CAS: 28320-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité