Acétate de bromométhyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3907-1G B3907-5G
TCIAB3907-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3907-1G TCIAB3907-5G
Acétate de bromométhyle ≥95.0% (par GC)
Acétate de bromométhyle
Formule: H₃CCOOCH₂Br
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000170
Numéro CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité