3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3908-1G B3908-5G
TCIAB3908-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3908-1G TCIAB3908-5G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD11977305
Numéro CAS: 1153-85-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité