Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Budesonide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-16alpha,17alpha-Butylidenedioxy-11beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione

B3909-200MG B3909-1G
TCIAB3909-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAB3909-200MG TCIAB3909-1G
Budesonide ≥98.0% (par HPLC)
Budesonide


Formule: C₂₅H₃₄O₆
MW: 430,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083259
Numéro CAS: 51333-22-3
EINECS: 257-139-7
Merck Index: 14,01468
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Elemental analysis (Carbon) 68.00 to 71.00 %
Specific rotation [a]20/D +100 to +110 deg (C=0.28、CH2Cl2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité