2-Bromo-1,3-bis(bromométhyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha,alpha',2-Tribromo-m-xylene
B3913-25G B3913-5G
TCIAB3913-25GEA 641 EUR InStock
TCIAB3913-25G TCIAB3913-5G
2-Bromo-1,3-bis(bromométhyl)benzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,3-bis(bromométhyl)benzène
Formule: C₈H₇Br₃
MW: 342,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00229246
Numéro CAS: 25006-88-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité